tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B5685-1G B5685-5G
TCIAB5685-1GEA 295 SEK
TCIAB5685-1G TCIAB5685-5G
tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate ≥98.0%
tert-Butyl (2-hydroxyethyl)(methyl)carbamate
Formel: C₈H₁₇NO₃
Kokpunkt: 84°C
MDL Number: MFCD03425857
CAS nummer: 57561-39-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c3818c535713c6058abe993e7b0ebc48fd94d1c&vid=6c3818c535713c6058abe993e7b0ebc48fd94d1c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %