3,3-Bis(bromomethyl)oxetane ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 2,2-Bis(bromomethyl)-1,3-epoxypropane
B5641-1G B5641-5G
TCIAB5641-1GEA 510 SEK
TCIAB5641-1G TCIAB5641-5G
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane ≥95.0%
3,3-Bis(bromomethyl)oxetane
Formel: C₅H₈Br₂O
MW: 243,93 g/mol
Kokpunkt: 125°C
Smältpunkt: 25°C
MDL Number: MFCD00269694
CAS nummer: 2402-83-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a177078d45ffdae58013886231da0909c7cc14ac&vid=a177078d45ffdae58013886231da0909c7cc14ac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 95.0 %