1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)methyl]benzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
9,9'-[1,2-Phenylenebis(methylene)]bis(3,6-dibromo-9H-carbazole)
B5605-1G
B5605-5G
TCIAB5605-1GEA
670
SEK
TCIAB5605-1G
TCIAB5605-5G
1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)methyl]benzene ≥98.0%
1,2-Bis[(3,6-dibromo-9H-carbazol-9-yl)methyl]benzene
Formel:
C₃₂H₂₀Br₄N₂ Smältpunkt: 319°C |
CAS nummer:
222166-46-3 |
Specifikation testresultat
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Elemental analysis (Nitrogen) | 3.30 to 4.10 % |