3-Bromobenzo[b]thiophene ≥96.0%
Leverantör: TCI
Varning
B5589-5G B5589-25G
TCIAB5589-5GEA 655 SEK
TCIAB5589-5G TCIAB5589-25G
3-Bromobenzo[b]thiophene ≥96.0%
3-Bromobenzo[b]thiophene
Formel: C₈H₅BrS
Kokpunkt: 269°C
MDL Number: MFCD00023009
CAS nummer: 7342-82-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a9b10acb83cf581cd68ef49ab5e55a6238f7ed8&vid=3a9b10acb83cf581cd68ef49ab5e55a6238f7ed8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %