2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
B5510-1G B5510-5G
TCIAB5510-1GEA 615 SEK
TCIAB5510-1G TCIAB5510-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃BrF₃N
MW: 226 g/mol
Kokpunkt: 162°C
Smältpunkt: -20°C
Flampunkt: 73°C
MDL Number: MFCD00153085
CAS nummer: 175205-81-9
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %