2-Bromo-5-decylthiophene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
B5406-1G
B5406-5G
TCIAB5406-1GEA
3125
SEK
TCIAB5406-1G
TCIAB5406-5G
2-Bromo-5-decylthiophene ≥97.0%
2-Bromo-5-decylthiophene
Formel:
C₁₄H₂₃BrS MW: 303,30 g/mol Kokpunkt: 135°C |
CAS nummer:
514188-72-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |