1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: 1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
B5404-1G B5404-200MG
TCIAB5404-1GEA 1700 SEK
TCIAB5404-1G TCIAB5404-200MG
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde ≥98.0%
1-Benzyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,2099 g/mol
Kokpunkt: 144°C
MDL Number: MFCD02179567
CAS nummer: 63874-95-3
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C