2-Metoxietylacetat för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Fara
Synonyms: Metylglykolacetat
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06061.1000 8.06061.9025
8.06061.1000EA 1460 SEK
8.06061.1000 8.06061.9025
2-Metoxietylacetat för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Metoxietylacetat
Formel: C₅H₁₀O₃
MW: 118.13 g/mol
Kokpunkt: 145
Smältpunkt: –65 °C
Densitet: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 49
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008719
CAS nummer: 110-49-6
EINECS: 203-772-9
UN: 1189
ADR: 3 III
Merck Index: 12,06119
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -65 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 144 - 145 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4.7 hPa (20 °C)
Flash Point 46 °C
Refractive Index 1.4019 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.7 - 8.8 %(V)
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C DIN 51794
Evaporation Number 30