1,8-Bis(diphenylphosphinyl)naphthalene ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Naphthalene-1,8-diylbis(diphenylphosphine oxide)
B5280-1G B5280-5G
TCIAB5280-1GEA 1800 SEK
TCIAB5280-1G TCIAB5280-5G
1,8-Bis(diphenylphosphinyl)naphthalene ≥98.0%
1,8-Bis(diphenylphosphinyl)naphthalene
Formel: C₃₄H₂₆O₂P₂
MW: 528,53 g/mol
CAS nummer: 316808-41-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9234e6999a6be9e570c3c5fdd207833d074d05c7&vid=9234e6999a6be9e570c3c5fdd207833d074d05c7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (HPLC) min. 98.0 area%