2-Bromodibenzothiophene 5,5-Dioxide ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
2-Bromodibenzothiophene 5,5-dioxide, 2-Bromodibenzosulpholane, 2-Bromodibenzothiophene sulphone
B5267-200MG
B5267-1G
TCIAB5267-200MGEA
1375
SEK
TCIAB5267-200MG
TCIAB5267-1G
2-Bromodibenzothiophene 5,5-Dioxide ≥95.0%
2-Bromodibenzothiophene 5,5-Dioxide
Formel:
C₁₂H₇BrO₂S MW: 295,15 g/mol Smältpunkt: 267°C |
MDL Number:
MFCD00623266 CAS nummer: 53846-85-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |