2-Bromo-3-fluorophenol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B5224-1G
B5224-5G
TCIAB5224-1GEA
470
SEK
TCIAB5224-1G
TCIAB5224-5G
2-Bromo-3-fluorophenol ≥98.0%
2-Bromo-3-fluorophenol
Formel:
C₆H₄BrFO Kokpunkt: 123°C |
MDL Number:
MFCD04037220 CAS nummer: 443-81-2 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |