6-Bromo-4-chloroquinoline ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
B5166-1G B5166-5G
TCIAB5166-1GEA 845 SEK
TCIAB5166-1G TCIAB5166-5G
6-Bromo-4-chloroquinoline ≥98.0%
6-Bromo-4-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
MW: 242,50 g/mol
MDL Number: MFCD00511001
CAS nummer: 65340-70-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=971fbfc03e7c86e1ef59afca83d3dca853d108f3&vid=971fbfc03e7c86e1ef59afca83d3dca853d108f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C