2-Bromo-5-nitro-4-picoline ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
B5062-5G B5062-25G
TCIAB5062-5GEA 1550 SEK
TCIAB5062-5G TCIAB5062-25G
2-Bromo-5-nitro-4-picoline ≥98.0%
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
MDL Number: MFCD03095066
CAS nummer: 23056-47-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=229c87576008c13455eff012b832bc5618f2b59f&vid=229c87576008c13455eff012b832bc5618f2b59f&prid=web&clid=SAPDAM