4-Bromobutyl acetate ≥97.0%
Leverantör: TCI
B4958-5G B4958-25G
TCIAB4958-5GEA 310 SEK
TCIAB4958-5G TCIAB4958-25G
4-Bromobutyl acetate ≥97.0%
4-Bromobutyl acetate
Formel: C₆H₁₁BrO₂
Kokpunkt: 211°C
MDL Number: MFCD00000263
CAS nummer: 4753-59-7
EINECS: 225-277-7