ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate ≥98.0%
Leverantör: TCI
B4782-5G B4782-25G
TCIAB4782-5GEA 430 SEK
TCIAB4782-5G TCIAB4782-25G
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate ≥98.0%
ethyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)acetate
Formel: C₉H₁₇NO₄
Kokpunkt: 97°C
MDL Number: MFCD05663720
CAS nummer: 14719-37-0
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %