4-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
B4778-1G B4778-5G
TCIAB4778-1GEA 695 SEK
TCIAB4778-1G TCIAB4778-5G
4-Bromo-2-fluoropyridine ≥98.0%
4-Bromo-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Kokpunkt: 65°C
Flampunkt: 71°C
MDL Number: MFCD04112504
CAS nummer: 128071-98-7
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %