2-Bromo-4-fluoropyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B4760-1G
B4760-5G
TCIAB4760-1GEA
615
SEK
TCIAB4760-1G
TCIAB4760-5G
2-Bromo-4-fluoropyridine ≥98.0%
2-Bromo-4-fluoropyridine
Formel:
C₅H₃BrFN MW: 175.99 g/mol Flampunkt: 76°C |
MDL Number:
MFCD09260909 CAS nummer: 357927-50-5 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |