1,4-Bis(dimethylsilyl)benzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B4748-5ML
B4748-25ML
TCIAB4748-5MLEA
445
SEK
TCIAB4748-5ML
TCIAB4748-25ML
1,4-Bis(dimethylsilyl)benzene ≥98.0%
1,4-Bis(dimethylsilyl)benzene
Formel:
C₁₀H₁₈Si₂ Kokpunkt: 220°C Flampunkt: 85°C |
MDL Number:
MFCD00039790 CAS nummer: 2488-01-9 EINECS: 219-638-8 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |