3'-Benzyloxyacetophenone ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms:
1-(3-(Benzyloxy)phenyl)ethanone, 1-[3-(Benzyloxy)phenyl]ethan-1-one
B4705-5G
B4705-25G
TCIAB4705-5GEA
550
SEK
TCIAB4705-5G
TCIAB4705-25G
3'-Benzyloxyacetophenone ≥98.0%
3'-Benzyloxyacetophenone
Formel:
C₁₅H₁₄O₂ MW: 226,27 g/mol Kokpunkt: 154°C |
MDL Number:
MFCD00026221 CAS nummer: 34068-01-4 EINECS: 251-816-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |