6-Bromo-4-hydroxycoumarin 98,0 GC, T
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B4699-1G
B4699-5G
TCIAB4699-1GEA
855
SEK
TCIAB4699-1G
TCIAB4699-5G
6-Bromo-4-hydroxycoumarin 98,0 GC, T
6-Bromo-4-hydroxycoumarin
Formel:
C₉H₅BrO₃ MW: 241.04 g/mol Smältpunkt: 277°C |
MDL Number:
MFCD00239372 CAS nummer: 4139-61-1 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |