1-Bromo-2-ethynylbenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 2'-Bromophenylacetylene, 2-Bromophenylacetylene
B4608-1G B4608-5G
TCIAB4608-1GEA 1375 SEK
TCIAB4608-1G TCIAB4608-5G
1-Bromo-2-ethynylbenzene ≥98.0%
1-Bromo-2-ethynylbenzene
Formel: C₈H₅Br
MW: 181.03 g/mol
Kokpunkt: 94°C
Smältpunkt: 52
Densitet: 1.4434
Flampunkt: 63°C
MDL Number: MFCD01863358
CAS nummer: 766-46-1
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %