4-Bromothiazole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
B4594-1G
B4594-5G
TCIAB4594-1GEA
630
SEK
TCIAB4594-1G
TCIAB4594-5G
4-Bromothiazole ≥98.0%
4-Bromothiazole
Formel:
C₃H₂BrNS MW: 164,03 g/mol Kokpunkt: 190°C Flampunkt: 101°C |
MDL Number:
MFCD06657592 CAS nummer: 34259-99-9 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |