Butyltin trichloride ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: n-Butyltin trichloride, Trichlorobutylstannane
B4575-25G B4575-100G
TCIAB4575-25GEA 415 SEK
TCIAB4575-25G TCIAB4575-100G
Butyltin trichloride ≥98.0%
Butyltin trichloride
Formel: C₄H₉Cl₃Sn
MW: 282.18 g/mol
Kokpunkt: 93°C
Smältpunkt: –63°C
Densitet: 1.71
Flampunkt: 81°C
MDL Number: MFCD00000515
CAS nummer: 1118-46-3
EINECS: 214-263-6
UN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %