9-(4-Biphenylyl)-10-bromoanthracene ≥98.0%
Leverantör: TCI
B4569-1G B4569-5G
TCIAB4569-1GEA 855 SEK
TCIAB4569-1G TCIAB4569-5G
9-(4-Biphenylyl)-10-bromoanthracene ≥98.0%
9-(4-Biphenylyl)-10-bromoanthracene
Formel: C₂₆H₁₇Br
MDL Number: MFCD19440858
CAS nummer: 400607-05-8