2,5-Bis(4-bromophenyl)-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole ≥95.0%
Leverantör: TCI
B4547-1G B4547-5G
TCIAB4547-1GEA 2050 SEK
TCIAB4547-1G TCIAB4547-5G
2,5-Bis(4-bromophenyl)-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole ≥95.0%
2,5-Bis(4-bromophenyl)-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilole
Formel: C₃₀H₂₄Br₂Si
MW: 572.415 g/mol
CAS nummer: 866769-99-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f4c7ecb9da5ebfcca6fb5c6d376309d0468568b&vid=0f4c7ecb9da5ebfcca6fb5c6d376309d0468568b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 222.0 to 226.0 deg-C