7-(Bromomethyl)pentadecane ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
B4544-5ML
B4544-25ML
TCIAB4544-5MLEA
965
SEK
TCIAB4544-5ML
TCIAB4544-25ML
7-(Bromomethyl)pentadecane ≥95.0%
7-(Bromomethyl)pentadecane
Formel:
C₁₆H₃₃Br MW: 305,34 g/mol Kokpunkt: 118°C Flampunkt: 108°C |
MDL Number:
MFCD00136231 CAS nummer: 52997-43-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |