5-Bromo-2-methox-6-methylypyridine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 3-Bromo-6-methoxy-2-picoline, 3-Bromo-6-methoxy-2-methylpyridine
B4460-1G B4460-5G
TCIAB4460-1GEA 215 SEK
TCIAB4460-1G TCIAB4460-5G
5-Bromo-2-methox-6-methylypyridine ≥98.0%
5-Bromo-2-methox-6-methylypyridine
Formel: C₇H₈BrNO
MW: 202,05 g/mol
Kokpunkt: 86°C
Flampunkt: 106°C
MDL Number: MFCD03094943
CAS nummer: 126717-59-7
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %