2-Bromo-5-nitrothiazole ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B4413-1G
B4413-5G
TCIAB4413-1GEA
495
SEK
TCIAB4413-1G
TCIAB4413-5G
2-Bromo-5-nitrothiazole ≥97.0%
2-Bromo-5-nitrothiazole
Formel:
C₃HBrN₂O₂S MW: 209.02 g/mol Smältpunkt: 93 Densitet: 2.295 |
MDL Number:
MFCD00005317 CAS nummer: 3034-48-8 EINECS: 221-226-8 |
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Melting point | 85.0 to 91.0 deg-C |