6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥94.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
B4402-1G B4402-5G
TCIAB4402-1GEA 550 SEK
TCIAB4402-1G TCIAB4402-5G
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one ≥94.0%
6-Bromo-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel: C₈H₆BrNO₂
MW: 228,04 g/mol
MDL Number: MFCD00461173
CAS nummer: 24036-52-0
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 94.0 %
Melting point 219.0 to 223.0 deg-C