(4-Bromophenyl)acetone ≥98.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
4-Bromophenylacetone
B4387-5G
B4387-25G
TCIAB4387-5GEA
685
SEK
TCIAB4387-5G
TCIAB4387-25G
(4-Bromophenyl)acetone ≥98.0%
(4-Bromophenyl)acetone
Formel:
C₉H₉BrO Kokpunkt: 139°C |
MDL Number:
MFCD00210401 CAS nummer: 6186-22-7 |
Specifikation testresultat
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |