1,3-Benzenedithiol ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Benzene-1,3-dithiol
B4371-1G
B4371-5G
TCIAB4371-1GEA
1225
SEK
TCIAB4371-1G
TCIAB4371-5G
1,3-Benzenedithiol ≥95.0%
1,3-Benzenedithiol
Formel:
C₆H₆S₂ MW: 142,25 g/mol Kokpunkt: 245°C Smältpunkt: 27°C |
MDL Number:
MFCD00004842 CAS nummer: 626-04-0 EINECS: 210-925-3 |
Specifikation testresultat
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |