(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
B4365-5G
B4365-25G
TCIAB4365-5GEA
1275
SEK
TCIAB4365-5G
TCIAB4365-25G
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene ≥97.0%
(tert-Butyldimethylsilyl)acetylene
Formel:
C₈H₁₆Si Kokpunkt: 110°C Flampunkt: 6°C |
MDL Number:
MFCD00191877 CAS nummer: 86318-61-8 UN: 1993 ADR: 3,II |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |