1,3-Butadiene ∼15% I toluen
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Buta-1,3-diene
B4359-100ML
B4359-500ML
TCIAB4359-100MLEA
525
SEK
TCIAB4359-100ML
TCIAB4359-500ML
1,3-Butadiene ∼15% I toluen
1,3-Butadiene
Formel:
C₄H₆ MW: 54,09 g/mol Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00008659 CAS nummer: 106-99-0 EINECS: 203-450-8 UN: 1993 ADR: 3,II Merck Index: 14,01509 |
Specifikation testresultat
Concentration (HNMR) | 15.0 to 20.0 w/w% |