4'-(Benzyloxy)benzylidene-4-fluoroaniline ≥98.0%
Leverantör: TCI
B4301-5G
B4301-25G
TCIAB4301-5GEA
605
SEK
TCIAB4301-5G
TCIAB4301-25G
4'-(Benzyloxy)benzylidene-4-fluoroaniline ≥98.0%
4'-(Benzyloxy)benzylidene-4-fluoroaniline
Formel:
C₂₀H₁₆FNO |
MDL Number:
MFCD00017951 CAS nummer: 70627-52-0 |