2,2'-Bipyridine-3,3'-diol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: 3,3'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine, 3,3'-Dihydroxy-2,2'-bipyridyl
B4255-50MG B4255-250MG
TCIAB4255-50MGEA 1825 SEK
TCIAB4255-50MG TCIAB4255-250MG
2,2'-Bipyridine-3,3'-diol ≥98.0%
2,2'-Bipyridine-3,3'-diol
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
MDL Number: MFCD00075177
CAS nummer: 36145-03-6
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C