tert-Butyl-2-amino-4-fluorophenylcarbamate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: tert-Butyl (2-Amino-4-fluorophenyl)carbamate, N1-Boc-4-fluoro-1,2-phenylenediamine, tert-Butyl 2-amino-4-fluorophenylcarbamate, (2-Amino-4-fluorophenyl)carbamic acid tert-Butyl ester, N1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-fluoro-1,2-phenylenediamine
B4236-200MG B4236-1G
TCIAB4236-200MGEA 375 SEK
TCIAB4236-200MG TCIAB4236-1G
tert-Butyl-2-amino-4-fluorophenylcarbamate ≥98.0%
tert-Butyl-2-amino-4-fluorophenylcarbamate
Formel: C₁₁H₁₅FN₂O₂
MW: 226,2500 g/mol
MDL Number: MFCD09701246
CAS nummer: 579474-47-8
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C