4-Bromo-2-thiophenecarbonitrile ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
4-Bromothiophene-2-carbonitrile, 4-Bromo-2-cyanothiophene
B4212-1G
B4212-5G
TCIAB4212-1GEA
550
SEK
TCIAB4212-1G
TCIAB4212-5G
4-Bromo-2-thiophenecarbonitrile ≥98.0%
4-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Formel:
C₅H₂BrNS MW: 188,0500 g/mol |
MDL Number:
MFCD00114951 CAS nummer: 18791-99-6 |
Specifikation testresultat
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 47.0 to 51.0 deg-C |