1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene
B4207-1G B4207-5G
TCIAB4207-1GEA 325 SEK
TCIAB4207-1G TCIAB4207-5G
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene ≥97.0%
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₃BrF₆
MW: 293,01 g/mol
Kokpunkt: 51°C
Flampunkt: 69°C
MDL Number: MFCD00074904
CAS nummer: 327-75-3
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %