(±)-2-Bromopropionyl chloride ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2-Bromopropionylchloride
B4107-25G B4107-100G
TCIAB4107-25GEA 805 SEK
TCIAB4107-25G TCIAB4107-100G
(±)-2-Bromopropionyl chloride ≥97.0%
(±)-2-Bromopropionyl chloride
Formel: C₃H₄BrClO
MW: 171,42 g/mol
Kokpunkt: 131°C
Flampunkt: 51°C
MDL Number: MFCD00000711
CAS nummer: 7148-74-5
EINECS: 230-466-2
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %