2-(Benzylthio)ethanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
B4087-5G
B4087-25G
TCIAB4087-5GEA
215
SEK
TCIAB4087-5G
TCIAB4087-25G
2-(Benzylthio)ethanol ≥98.0%
2-(Benzylthio)ethanol
Formel:
C₉H₁₂OS Kokpunkt: 120°C |
MDL Number:
MFCD00014039 CAS nummer: 3878-41-9 EINECS: 223-405-6 |
Specifikation testresultat
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |