4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
B4060-5G B4060-25G
TCIAB4060-5GEA 245 SEK
TCIAB4060-5G TCIAB4060-25G
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₅BrN₂
MW: 161,00 g/mol
Kokpunkt: 78°C
Flampunkt: 93°C
MDL Number: MFCD02179565
CAS nummer: 15803-02-8
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %