Boc-glycine methyl ester ≥98.0%
Leverantör: TCI
B3975-5G B3975-25G
TCIAB3975-5GEA 335 SEK
TCIAB3975-5G TCIAB3975-25G
Boc-glycine methyl ester ≥98.0%
Boc-glycine methyl ester
Formel: C₈H₁₅NO₄
Flampunkt: 109°C
MDL Number: MFCD00038267
CAS nummer: 31954-27-5