tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: tert-butyl pyrrolidine-1-carboxylate, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Pyrrolidine
B3971-5G B3971-25G
TCIAB3971-5GEA 325 SEK
TCIAB3971-5G TCIAB3971-25G
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate ≥98.0%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₇NO₂
MW: 171,24 g/mol
Kokpunkt: 75°C
Flampunkt: 86°C
MDL Number: MFCD00216581
CAS nummer: 86953-79-9
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %