O-tert-Butyl-L-serine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverantör: TCI
B3917-5G B3917-1G
TCIAB3917-5GEA 1825 SEK
TCIAB3917-5G TCIAB3917-1G
O-tert-Butyl-L-serine ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Formel: C₇H₁₅NO₃
Smältpunkt: 226°C
MDL Number: MFCD00066088
CAS nummer: 18822-58-7