tert-Butyl-3-butenoate ≥95.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
B3811-5G
B3811-25G
TCIAB3811-5GEA
895
SEK
TCIAB3811-5G
TCIAB3811-25G
tert-Butyl-3-butenoate ≥95.0%
tert-Butyl-3-butenoate
Formel:
C₈H₁₄O₂ Flampunkt: 31°C |
MDL Number:
MFCD06411714 CAS nummer: 14036-55-6 UN: 3272 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |