Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
B3793-1G B3793-5G
TCIAB3793-1GEA 895 SEK
TCIAB3793-1G TCIAB3793-5G
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione ≥98.0%
Benzo[1,2-b:4,5-b']dithiophene-4,8-dione
Formel: C₁₀H₄O₂S₂
MW: 220,26 g/mol
Smältpunkt: 260°C
MDL Number: MFCD01927240
CAS nummer: 32281-36-0
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %