Bis(2-bromoethyl)ether ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
B3752-5G B3752-25G
TCIAB3752-5GEA 335 SEK
TCIAB3752-5G TCIAB3752-25G
Bis(2-bromoethyl)ether ≥98.0%
Bis(2-bromoethyl)ether
Formel: C₄H₈Br₂O
MW: 231,93 g/mol
Kokpunkt: 45°C
Flampunkt: 85°C
MDL Number: MFCD00039196
CAS nummer: 5414-19-7
EINECS: 226-504-2
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %