2-Bromo-5-n-octylthiophene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
B3738-25G
B3738-5G
TCIAB3738-25GEA
6750
SEK
TCIAB3738-25G
TCIAB3738-5G
2-Bromo-5-n-octylthiophene ≥97.0%
2-Bromo-5-n-octylthiophene
Formel:
C₁₂H₁₉BrS MW: 275,25 g/mol Kokpunkt: 112°C Smältpunkt: 5°C Storage Temperature: Kylskåp |
CAS nummer:
172514-63-5 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |