2-Bromo-3-dodecylthiophene ≥97.0%
Leverantör: TCI
Synonyms:
2-Bromo-3-laurylthiophene
B3691-5G
B3691-1G
TCIAB3691-5GEA
725
SEK
TCIAB3691-5G
TCIAB3691-1G
2-Bromo-3-dodecylthiophene ≥97.0%
2-Bromo-3-dodecylthiophene
Formel:
C₁₆H₂₇BrS Kokpunkt: 165°C |
MDL Number:
MFCD10000891 CAS nummer: 139100-06-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |