Methyl enantate för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
Varning
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14926.0100 8.14926.0500
8.14926.0100EA 450 SEK
8.14926.0100 8.14926.0500
Methyl enantate för syntes, Sigma-Aldrich®
Methyl enantate
Formel: C₈H₁₆O₂
Kokpunkt: 172 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –56 °C
Densitet: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00009537
CAS nummer: 106-73-0
EINECS: 203-428-8
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,04695
Order Now
Specifikation testresultat
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -56 °C
Molar Mass 144.21 g/mol
Boiling Point 173 °C (1013 hPa)
Flash Point 57 °C
Density 0.880 g/cm3 (20 °C)